Documents
FTPF00789
Millipore
Joint plat Tri-clover en silicone de 4" pour carter à 1 cartouche
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
eCl@ss :
25140604
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
Niveau de qualité
Application(s)
environmental
Compatibilité
for use with M AIR T Compressed Gas and Air Test Kit
Informations légales
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany