ECPRIME
mPAGE® Primary Electrode Core
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank
Synonyme(s) :
electrode assembly
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 watts (maximum power limit)
300 V (maximum voltage limit)
Conditionnement
pkg of 1 packs
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
70 °C ambient temp. limit
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Description générale
The mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
Compatibilité
Protocoles
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Présentation de l'électrophorèse PAGE. Découvrez l'histoire et le protocole de l'électrophorèse SDS-PAGE pour la séparation des protéines en fonction de leur taille sur un gel de polyacrylamide.