Key Documents
DX1045
Supelco
Diethylamine
Synonyme(s) :
Diethylamine, Diethamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2NH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-716-3
Pression de vapeur
253 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Impuretés
≤1000 ppm Water (H2O)
Couleur
APHA: ≤30
pH
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
56 °C/1013 mbar
Pf
-50 °C
Température de transition
flash point -23 °C
Densité
0.71 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay: 98% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 1000ppm max
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-14.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-26 °C - closed cup