CWLC71S03
Milligard® LPB 1.2/0.5 µm nominal, Cartridge
pore size 1.2/0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonyme(s) :
Milligard Low Protein Binding Cartridge Filter 10 in. Code 7 0.5 μm
About This Item
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) (low protein-binding)
polyester support
polypropylene
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Milligard®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Milligard®
Paramètres
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
10 in.
Largeur
2.9 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
7.1 cm (2.8 in.)
Surface de filtration
0.7 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤350 mg/cartridge
Matrice
Milligard® LPB
pore size
1.2/0.5 μm nominal pore size
1.2/0.5 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Caractéristiques
Notes préparatoires
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2