CBL188
Anti-Clathrin Antibody, clone CHC5.9
clone CHC5.9, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CHC5.9, monoclonal
Espèces réactives
bovine, amphibian, rat, pig, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLTC(1213)
Spécificité
Immunogène
Application
Suitable for frozen sections
Western blotting KNOW SPECIES
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epitope Tags & General Use
Organelle & Cell Markers
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive reactions using HeLa, SV-40 and RVF-SMC cultured cell lines.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable