AB1632
Anti-Nitric Oxide Synthase I Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
NOS I, bNOS, nNOS
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
bovine, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nos1(18125)
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot: 1 - 10 μg/mL with chemiluminescent detection. Higher concentrations of the antibody may be necessary if colorimetric detection is used. Antibody dilution will also vary with the concentration of antigen. Then antibody should recognize a 155 kDa protein.
ELISA: Use at 1.0 μg/mL or lower on plates coated with 50 - 100 ng of peptide antigen.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Oxidative Stress
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable