AB1120F
Anti-Chlamydia trachomatis-EB Antibody, FITC-conjugated
Chemicon®, from goat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Spécificité
Immunogène
Application
Titer by indirect immunofluorescence: >1:1,000 vs. EB′s (all serovars, A-K, L1-L3).
Working dilutions must be determined by end user (suggested starting range 1:10-1:50).
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable