Documents
8.21003
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-1-naphthylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
N-Phenyl-1-naphthylamine, N-1-Naphthylaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
201-983-0
Pression de vapeur
0.504 hPa ( 150 °C)
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>500 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
224 °C/16 hPa
Pf
56-60 °C
Température de transition
flash point >200 °C
Solubilité
0.003 g/L
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H13N/c1-2-9-14(10-3-1)17-16-12-6-8-13-7-4-5-11-15(13)16/h1-12,17H
Clé InChI
XQVWYOYUZDUNRW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
> 200 °C