Documents
8.18587
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
for synthesis
Synonyme(s) :
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
205-533-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.025 hPa ( 40.3 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Point d'ébullition
205 °C/1013 hPa
Pf
93-95 °C
Solubilité
240 g/L
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
Clé InChI
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1