Documents
8.16116
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Chlorobenzophenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H9ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.66
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
213-809-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Pf
82-84 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Clé InChI
CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable