Key Documents
8.08514
Sigma-Aldrich
Pentanonitrile
for synthesis
Synonyme(s) :
Pentanonitrile, Butyl cyanide, Valeronitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
83.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352117
Numéro de classement CE :
203-781-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
7.0 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
520 °C
Puissance
332 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
141 °C/1013 mbar
Pf
-96 °C
Température de transition
flash point 38 °C
Densité
0.799 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.798 - 0.800
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F
Point d'éclair (°C)
38 °C