Documents
8.01815
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzyl bromide, α-Bromotoluene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
202-847-3
Pression de vapeur
0.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Point d'ébullition
198 °C/1013 hPa
Pf
-4 °C
Température de transition
flash point 87 °C
Densité
1.44 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.437 - 1.440
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.