6.17650
Eau
HPLC grade
Synonyme(s) :
Water
About This Item
Produits recommandés
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C, (77 °F))
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
0.0 °C (32.0 °F)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Application(s)
general analytical
Chaîne SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- For the analysis of water-soluble vitamins.
- In preparing the mobile phase for the HPLC-ELSD analysis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available