5.33928
REV-ERB Agonist, SR10067
Synonyme(s) :
REV-ERB Agonist, SR10067, (3-((4-(Tert-butoxy)phenoxy)methyl)-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)(naphthalen-1-yl)methanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 8 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
REV-ERB
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable