528245
PLD Inhibitor, FIPI
The PLD Inhibitor, FIPI controls the biological activity of PLD. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonyme(s) :
PLD Inhibitor, FIPI, Compound 4k, PLD Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC2=C(C=CC(F)=C2)N1)NCCN3CCC(N4C(NC5=C4C=CC=C5)=O)CC3
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Monovich, L., et al. 2007. Bioorg Med Chem17, 2310.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable