Principaux documents
528215
Sigma-Aldrich
Anti-PAI-1 Mouse mAb (MA-33B8)
liquid, ≥90% (SDS-PAGE), clone MA-33B8
Synonyme(s) :
Anti-Plasminogen Activator Inihibitor-1
100 μG
501,00 $
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
501,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MA-33B8, monoclonal
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
rabbit, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SERPINE1(5054)
Description générale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~50 kDa PAI-1 protein.
Recognizes the ~50 kDa PAI-1 protein.
This Anti-PAI-1 Mouse mAb (MA-33B8) is validated for use in Immunoblotting, Neutralization Studies for the detection of PAI-1.
Immunogène
Human
human tPA-PAI-1 complex
Application
Immunoblotting (10 µg/ml)
Neutralization Studies (see application references)
Conditionnement
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 100 mM NaCl, 50 mM sodium phosphate buffer, pH 7.4.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Autres remarques
Montes, R., et al. 2000. Thromb. Haemost.84, 65.
Verhamme, I., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 17511.
Debrock, S., and Declerck, P.J. 1997. Biochim. Biophys. Acta1337, 257.
Rapidly inactivates PAI-1 (Plasminogen Activator Inhibitor-1) to the latent form. Like the native latent form, PAI-1 inactivated by antibody was protected from cleavage by elastase. Also shown to reduce renal fibrin deposits in a rabbit model of endotoxemia. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable