5.09911
RNA Polymerase I Inhibitor II, BMH-21
Synonyme(s) :
RNA Polymerase I Inhibitor II, BMH-21, BMH21, rRNA Transcription Inhibitor II, N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-12-oxo-12H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide, N-(2-(Dimethylamino)ethyl)-12-oxo-12H-benzo[g]pyrido[2,1-b]quinazoline-4-carboxamide, BMH21, rRNA Transcription Inhibitor II
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange-yellow
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
5% acetic acid: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
rDNA
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Peltonen, K., et al. 2010. PLoS One5, e12996.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable