481486
NF-κB SN50M, Cell-Permeable Inactive Control Peptide
An inactive control for SN50 peptide.
Synonyme(s) :
NF-κB SN50M, Cell-Permeable Inactive Control Peptide, (AAVALLPAVLLALLAPVQRNGQKLMP)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
an inactive control for SN50 peptide
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable