475980
Myoseverin - CAS 267402-71-1 - Calbiochem
Synonyme(s) :
Myoseverin - CAS 267402-71-1 - Calbiochem, 9-Isopropyl-N²,N⁶- bis-(4-methoxybenzyl)-9H-purine-2,6-diamine, 9-Isopropyl-N²,N⁶-bis-(4-methoxybenzyl)-9H-purine-2,6-diamine
About This Item
Pureté
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
gum (Viscous)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Microtubule-binding molecule
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13