Key Documents
1.93667
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(III)
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium hexacyanoferrate(III)
About This Item
Formule linéaire :
K3[Fe(CN)6]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Clé InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable