Principaux documents
1.93243
Supelco
Acétate de sodium trihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COONa · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.08
Beilstein:
3732037
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
ACS reagent
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Conditionnement
1.93243.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93243.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Autres remarques
Substrat de l′acétate kinase (EC 2.7.2.1)
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable