16-452
4G10® Platinum, Anti-Phosphotyrosine Antibody, Biotin Conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
928,00 $
About This Item
928,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PID1(55022)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
A dilution of 1:1000-2000 of this antibody detected tyrosine-phosphorylated proteins in a modified RIPA lysate from human HEK293 cells treated with 100 nM insulin.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
NOTE: DO NOT FREEZE.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable