Principaux documents
1.51903
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, Hibar® RT HPLC Column
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] C8 HPLC column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
LiChrosorb® RP-8 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrosorb®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
400 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Description générale
HPLC column
Informations légales
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany