14-736-M
TAO2 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, TAO2. TAO2 is a MAP3K that doubly phosphorylates & activates the MAP2Ks, MEK3 & MEK6. For use in Kinase Assays.
703,00 $
About This Item
703,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Sf21 cells
Essai
84% (Coomassie blue staining, SDS-PAGE)
Activité spécifique
1562 U/mg
Poids mol.
Mw 138.3 kDa
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... TAOK2(9344)
Description générale
Application
Metabolism
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Définition de l'unité
Forme physique
Stockage et stabilité
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable