Documents
1.25056
Millipore
Résine Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonyme(s) :
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 1 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Niveau de qualité
Matériaux
polypropylene housing
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
prepacked column
Paramètres
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
Volume
1 mL
Groupe de la matrice active
Methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
~150 mg, BSA binding capacity
Application(s)
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
anion exchange
Température de stockage
room temp
Description générale
8 x 20mm
Caractéristiques et avantages
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Medcap (M), 1 ml enables:
  • Excellent binding at high flow rates
  • Excellent pressure-flow behavior
  • Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Remarque sur l'analyse
Appearance: passes test
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13