Key Documents
1.04394
Supelco
n-Hexane
About This Item
Pression de vapeur
160 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Prepsolv
Pureté
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Puissance
25000 mg/kg LD50, oral (rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Limite d'explosivité
1.0-8.1 % (v/v)
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
Résidus d'évap.
≤5.0 mg/L
Transmittance
220 nm, ≥50%
250 nm, ≥98%
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
69 °C/1013 hPa
Pf
-94.3 °C
Température de transition
flash point -22 °C
Solubilité
0.0095 g/L
Densité
0.66 g/cm3 at 20 °C
Description générale
PrepSolv solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their extremely low evaporation residue (< 1 mg/l) and low water content, they ensure optimal protection for columns.
Application
for preparative chromatography Prepsolv
Stockage et stabilité
Store at +5°C to +30°C.
Remarque sur l'analyse
Purity (GC):≥ 95.0 %
Identity (IR):conforms
Evaporation residue:≤ 5.0 mg/l
Water:≤ 0.01 %
Acidity:≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity:≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 220 nm):≥ 50 %
Transmission (from 250 nm):≥ 98 %
Informations légales
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C