1.02441
Pumice stone
granular
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for elemental analysis
Niveau de qualité
Forme
granular
Taille des particules
0.8-3 mm (≥ 90%)
pH
7.5 -8.0
Masse volumique apparente
about 50 g/100 mL
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)F)O)C)C)OC(=O)CC
InChI
1S/C28H37FO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3
Clé InChI
CIWBQSYVNNPZIQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Loss on ignition (900 °C): ≤ 5.0 %
Bulk density: about 50 g/100ml
Particle size (0.8 - 3 mm): ≥ 90 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable