06-315
Anti-KA2/GRIK5 (Kainate Receptor) Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-EAA2, Anti-GRIK2, Anti-GluK5, Anti-KA2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, rabbit
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIK5(2901)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable