04-145
Anti-NOD2 Antibody, clone 2D9
clone 2D9, from mouse
Synonyme(s) :
Caspase recruitment domain-containing protein 15, Inflammatory bowel disease protein 1, NLR family, CARD domain containing 2, NOD-like receptor C2, caspase recruitment domain family, member 15, caspase recruitment domain protein 15, nucleotide-binding ol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOD2(64127)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Hyperplastic colorectal carcinoma tissue
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable