Principaux documents
MAT502728787
Matrix Scientific
1-(5-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-methyl-5-sulfanyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H11N3OS/c1-4(10)3-5-7-8-6(11)9(5)2/h4,10H,3H2,1-2H3,(H,8,11)
Clé InChI
PWHTUWSGRQLQQZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/156528.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/156528.html