Principaux documents
MAT447398287
Matrix Scientific
2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-4-(trifluoromethyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6F3NO.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4;/h1-3,12H,11H2;1H
Clé InChI
VAZNZJHMENXJKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/084798.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/084798.html