Principaux documents
MAT424017065
Matrix Scientific
2-Fluoro-2'-iodobenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.11
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-fluorophenyl)(2-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8FIO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H
Clé InChI
WKPNTOKCAKWMEF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103389.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103389.html