Principaux documents
MAT413148342
Matrix Scientific
N-[(E)-(Dimethylamino)methylidene]thiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.2
Numéro MDL:
Pf
168-170
Iupac Name
N-[(E)-(dimethylamino)methylidene]thiourea
Inchi Code
1S/C4H9N3S/c1-7(2)3-6-4(5)8/h3H,1-2H3,(H2,5,8)/b6-3+
Clé InChI
OYLKAJRZGTZKKB-ZZXKWVIFSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/102514.html
Melting Point
168-170
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/102514.html