Principaux documents
MAT390512117
Matrix Scientific
(3-Bromophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.55
Numéro MDL:
Pf
88-89
Iupac Name
(3-bromophenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6BrClO2S/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
VCGKEAIINMDLMC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Argon
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/100797.html
Melting Point
88-89
MSDS
https://www.matrixscientific.com/100797.html