Principaux documents
MAT390501014
Matrix Scientific
(R)-Methyl 2-(tert-butoxycarbonylamino)-pent-4-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.28
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (2R)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-pentenoate
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-6-7-8(9(13)15-5)12-10(14)16-11(2,3)4/h6,8H,1,7H2,2-5H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
Clé InChI
APXWRHACXBILLH-MRVPVSSYSA-N
Température de stockage
Ambient
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/089659.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/089659.html