Principaux documents
MAT333120342
Matrix Scientific
(3,5-Dimethyl-7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-6-yl)-acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3,5-dimethyl-7-oxo-7H-furo[3,2-g]chromen-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H12O5/c1-7-6-19-12-5-13-10(3-9(7)12)8(2)11(4-14(16)17)15(18)20-13/h3,5-6H,4H2,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
GZTDMFIUPUXXTH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/065167.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/065167.html