Key Documents
MAT333116649
Matrix Scientific
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.63
Numéro MDL:
Iupac Name
1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O/c11-10(14)8-6-12-13(7-8)9-4-2-1-3-5-9/h1-7H
Clé InChI
CMUHIEKMPFWFSV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/061469.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/061469.html