Principaux documents
MAT267322081
Matrix Scientific
Methyl 5-bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.05
Numéro MDL:
Pf
240-242
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6BrNO4/c1-14-8(12)5-2-4(10)3-6-7(5)15-9(13)11-6/h2-3H,1H3,(H,11,13)
Clé InChI
BEDHRJIQJQSKFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/054789.html
Melting Point
240-242
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/054789.html