Principaux documents
MAT246516985
Matrix Scientific
4-[(2,4-Difluorobenzyl)oxy]piperidinehydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.71
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2,4-difluorobenzyloxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15F2NO.ClH/c13-10-2-1-9(12(14)7-10)8-16-11-3-5-15-6-4-11;/h1-2,7,11,15H,3-6,8H2;1H
Clé InChI
ALZJVMGFUXIJNR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050844.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050844.html