Principaux documents
MAT246516332
Matrix Scientific
3-(2-Methoxyphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.71
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-methoxyphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-4-2-3-5-11(10)14-9-6-7-12-8-9;/h2-5,9,12H,6-8H2,1H3;1H
Clé InChI
PBHMIXXPBVOEIW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050668.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050668.html