Principaux documents
MAT245152000
Matrix Scientific
4,6-Dicyclopropyl-2-pyridinecarbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,6-dicyclopropyl-2-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H15N3O/c13-15-12(16)11-6-9(7-1-2-7)5-10(14-11)8-3-4-8/h5-8H,1-4,13H2,(H,15,16)
Clé InChI
KWBFOLJZQRMWKQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048821.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048821.html