Principaux documents
MAT245151946
Matrix Scientific
N-Ethyl-2-methoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.67
Numéro MDL:
Iupac Name
N-ethyl-N-(2-methoxyphenyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-3-10-8-6-4-5-7-9(8)11-2;/h4-7,10H,3H2,1-2H3;1H
Clé InChI
CAJFEKXHUYCQID-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048767.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048767.html