Principaux documents
MAT238926386
Matrix Scientific
4-[(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]-benzenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
Numéro MDL:
Pf
170-171
Iupac Name
4-[(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c1-9-13(10(2)15(3)14-9)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,16H,8H2,1-3H3
Clé InChI
WDAAPGCAQWJYSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/044036.html
Melting Point
170-171
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/044036.html