Principaux documents
MAT238926206
Matrix Scientific
Ethyl 2-[(2-phenylacetyl)amino]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.26
Numéro MDL:
Pf
83-85
Iupac Name
ethyl [(phenylacetyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-2-16-12(15)9-13-11(14)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
JMOABIAPWACPKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043856.html
Melting Point
83-85
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043856.html