Key Documents
MAT238925579
Matrix Scientific
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro MDL:
Pf
74-76
Iupac Name
4-(1-methyl-2-oxopropoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-8(13)9(2)14-11-5-3-10(7-12)4-6-11/h3-6,9H,1-2H3
Clé InChI
UHZAHWXTMDSTLF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043228.html
Melting Point
74-76
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043228.html