Key Documents
MAT238925300
Matrix Scientific
3-[(2-Amino-2-oxoethyl)sulfanyl]-2-thiophenecarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.27
Numéro MDL:
Pf
231-235
Iupac Name
3-[(2-amino-2-oxoethyl)sulfanyl]-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO3S2/c8-5(9)3-13-4-1-2-12-6(4)7(10)11/h1-2H,3H2,(H2,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
NZKRWGPDXLOBQD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/042949.html
Melting Point
231-235
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/042949.html