Key Documents
MAT238925068
Matrix Scientific
Ethyl 2-cyano-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-acrylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.22
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (2E)-2-cyano-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO2/c1-2-19-12(18)10(8-17)7-9-3-5-11(6-4-9)13(14,15)16/h3-7H,2H2,1H3/b10-7+
Clé InChI
LTVGCUOWZGIJQG-JXMROGBWSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/042716.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/042716.html