Principaux documents
MAT196008641
Matrix Scientific
Ethyl [(2-bromopyridin-3-yl)oxy]acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.09
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl [(2-bromo-3-pyridinyl)oxy]acetate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO3/c1-2-13-8(12)6-14-7-4-3-5-11-9(7)10/h3-5H,2,6H2,1H3
Clé InChI
NRLUWIISBQIZAA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039824.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039824.html