Principaux documents
MAT196005997
Matrix Scientific
Methyl 2-methyl-1-benzofuran-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.2
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-1-benzofuran-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-7-5-9-6-8(11(12)13-2)3-4-10(9)14-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
JRCRSXNCAUQMOU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/037226.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/037226.html