Principaux documents
MAT184121883
Matrix Scientific
4-Amino-benzo[1,2,5]thiadiazol-5-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-amino-2,1,3-benzothiadiazol-5-ol
Inchi Code
1S/C6H5N3OS/c7-5-4(10)2-1-3-6(5)9-11-8-3/h1-2,10H,7H2
Clé InChI
PFZFOLWGDZOUIU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032625.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032625.html